Läs mer
beta Max-ES flytande scintillationscocktail, MP Biomedicals™
Produktkod. 15782242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.79 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15782242 1 gal. 3.79 L
1 options
Produktkod. 15782242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188002001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3645.51 SEK / 3.79 L
    Save 184.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta Max-ES liquid scintillation cocktail
Densitet 0,9 till 1,0 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Betamax ES
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .