Läs mer
Beta Max™ -Esliquid Scintillation Cocktail, MP Biomedicals™
Produktkod. 15792242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15792242 4 x 1 gal. 15.14 L
1 options
Produktkod. 15792242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9825.00 SEK
    9359.14 SEK / 15.14 L
    Save 465.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Har hög tritiumeffektivitet och är utmärkt med torra filter och testservetter. MP Biomedicals Beta Max™ -Esliquid Scintillation Cocktail finns i ett stort, 5 gallon alternativ eller i fyra 1 gallon behållare.
  • Biologiskt nedbrytbart, giftfritt, ej brandfarligt och luktfritt
  • Produkten kan appliceras med organiska prover, torrfilter, testservetter och 3H Acetyl CoA CAT-analysextraktioner
  • Förvara i rumstemperatur (15 30 –°C)
Specifikationer
Kokpunkt 300 °C
Densitet 0,9 - 1,0 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 4 x 1 gal.