Läs mer
Fisherbrand™ Maxi Strålningssäkerhetsförvaringslådor
Produktkod. 12347127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12347127 140 mm Varje
1 options
Produktkod. 12347127
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maxi 14 X 28 X 16,5 cm förvaringslådor idealiska för skydd mot betastrålning.
  • Beta Box– Maxi (14 X 28 X 16,5 cm)
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 140 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryotuber och falkrör, 3 boxinsatser
Produkttyp Strålningsförvaringslåda