missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-1-piperidinebutanenitrile, TRC

Produktkod. 30481307
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481307 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32738825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-piperidinobutyronitrile
CAS 17371-45-8
Molekylformel C22 H26 N2
Kvantitet 25 mg
Synonym 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile
InChI formel InChI=1S/C22H26N2/c1-19(17-24-15-9-4-10-16-24)22(18-23,20-11-5-2-6-12-20)21-13-7-3-8-14-21/h2-3,5-8,11-14,19H,4,9-10,15-17H2,1H3
LEDER CC(CN1CCCCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 3-methyl-2,2-diphenyl-4-piperidin-1-ylbutanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 318.46
Formel vikt 318.2096
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.