missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile |
| CAS | 1704-70-7 |
| Molekylformel | C21H24N2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | NSC 13179, 3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11,18H,12-16H2,1H3 |
| LEDER | CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.43 |
| Formel vikt | 320.1889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?