Läs mer
Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinepropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinepropanol |
| CAS | 70647-99-3 |
| Molekylformel | C20H25NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-17(16-21-12-14-23-15-13-21)20(22,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-11,17,22H,12-16H2,1H3 |
| LEDER | CC(CN1CCOCC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3-morpholin-4-yl-1,1-diphenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.42 |
| Formel vikt | 311.1885 |