Läs mer
Beta-Methyl Digoxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methyl Digoxin |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H66O14/c1-20-37(49-6)29(43)16-35(51-20)55-39-22(3)53-36(18-31(39)45)56-38-21(2)52-34(17-30(38)44)54-25-9-11-40(4)24(14-25)7-8-27-28(40)15-32(46)41(5)26(10-12-42(27,41)48)23-13-33(47)50-19-23/h13,20-22,24-32,34-39,43-46,48H,7-12,14-19H2,1-6H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,34+,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1 |
| Formel vikt | 794.4453 |