Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-metyl-DL-fenylalaninhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10215194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10215194 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10215194 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 202660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80997-87-1 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride
CAS 80997-87-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C10H14ClNO2
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H·HCl
MDL-nummer MFCD00012623
Synonym 2-amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, apba, 2-amino-3-phenylbutanoic acid, chloride, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hcl, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hydrochloride, acmc-20ao59, beta-methyl dl phenylalanine hydrochloride, beta-methyl-dl-phenylalanine hydrochloride, 2-azanyl-3-phenyl-butanoic acid hydrochloride, phenylalanine, b-methyl-, hydrochloride 1:1
InChI-nyckel SGKWQBMDOXGYAA-UHFFFAOYNA-N
LEDER Cl.CC(C(N)C(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylbutansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.68
Kvantitet 1 g
PubChem CID 12743546
Formel vikt 215.68
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.