missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Methylamino-L-alanine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methylamino-L-alanine |
| CAS | 2340337-60-0 |
| Molekylformel | C4H10N2O2 .2(HCl) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Dihydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Dihydrochloride, BMAA Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1 |
| LEDER | N[C@@H](CNC)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC-namn | (S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.05 |
| Formel vikt | 190.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?