missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-metylamino-L-alanin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride |
| CAS | 16012-55-8 |
| Molekylformel | C4H10N2O2 • (HCl) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(metylamino)propansyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.133646 |
| Formel vikt | 154.0509 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?