Läs mer
Beta-Methylcholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Methylcholine Chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 153.092 |