missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Methylphenethylamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30468429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468429 25 g
30468719 10 g
30468027 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32478025G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 20388-87-8
Molekylformel C9 H13 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 171.67
Synonym β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
IUPAC-namn 2-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CC(CN)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Formel vikt 171.0815
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.