Läs mer
Beta-metylfenetylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30468719
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468719 10 g
30468429 25 g
30468027 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32478010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20388-87-8
Molekylformel C9 H13 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 171.67
Synonym β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
IUPAC-namn 2-fenylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CC(CN)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Formel vikt 171.0815