Läs mer
beta-metylfenetylamin, TRC
Produktkod. 30134506
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134506 25 g -
30132928 10 g -
17924755 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32477525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 582-22-9
Molekylformel C9 H13 N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Synonym Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
IUPAC-namn 2-fenylpropan-1-amin
LEDER CC(CN)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Methylphenethylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Formel vikt 135.1048
Procent renhet >95%