Learn More
Fisherbrand™ Strålningsförvaringslådor
Product Code. 12317107 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Höjd (metrisk):
60 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Höjd (metrisk) Unit Size
12317107 60 mm Varje
1 options
Product Code. 12317107
Beräknad leverans: 11-03-2027
Add to basket
Add to basket
Strålsäkerhetsboxar som är idealiska för skydd mot beta- och gammastrålning.
  • Beta - Midi Box 6 x 16,5 x 8,5 cm
  • Designad för att hålla utbytbara insatser som rymmer ett antal mikrocentrifugrör, såväl som kryorör
  • Finns för antingen beta- eller gammaskydd
  • Cleaver Scientific förvaringslådor tillverkas med gångjärnslock och rymmer
  • utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler,
  • kryotuber och falkrör
  • Dessutom levereras vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifications
Mått (L x B x H) 6 x 16.5 x 8.5cm
För användning med (applikation) För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 60 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda