Läs mer
Fisherbrand™ Beta Mini Strålningsförvaringsbehållare
Produktkod. 12397097 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
55 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12397097 55 mm Varje
1 options
Produktkod. 12397097
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk lösning för förvaring av radioaktiva material, för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Beta– Mini (5,5 x 8,5 x 8,5 cm)
  • För lagring av radioaktivt material, för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, och de två största lådormodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 55 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda