missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Morpholino-Alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Morpholino-alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile |
| CAS | 41833-82-3 |
| Molekylformel | C16H19BrN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Bromo-4,5-dimethoxy-α-(4-morpholinylmethylene)benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrN2O3/c1-20-15-9-12(8-14(17)16(15)21-2)7-13(10-18)11-19-3-5-22-6-4-19/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC1=C(C(Br)=CC(CC(C#N)=CN2CCOCC2)=C1)OC |
| IUPAC-namn | 2-(3-bromo-4,5-dimethoxybenzyl)-3-morpholinoacrylonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.24 |
| Formel vikt | 366.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?