Läs mer
Beta-Morfolinopropionitril, TRC
Produktkod. 30478646
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30478646 1 g
1 options
Produktkod. 30478646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7238501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Morpholinopropionitrile
CAS 4542-47-6
Molekylformel C7H12N2O
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2
LEDER N#CCCN1CCOCC1
IUPAC-namn 3-mortolin-4-ylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 140.18
Formel vikt 140.095