Läs mer
beta-myrcen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313686
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313686 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30313686 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010044IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myrcene
CAS 123-35-3
Analyt- eller komponentnamn Myrcene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
LEDER CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC-namn 7-metyl-3-metylideneocta-1,6-tien
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 136,1252 g/mol