Läs mer
beta-NADH Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30484131
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484131 50 mg
30465424 1 g
30469571 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30484131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN20148050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-68-8
Molekylformel C21 H27 N7 O14 P2 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 709.4
Synonym Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosylnicotinamide, sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosyl-3-pyridinecarboxamide, disodium salt (9CI), Adenosine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), 5'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosylnicotinamide, disodium salt (8CI), Disodium NADH, NADH disodium salt, Reduced nicotinamide adenine diphosphate disodium salt, Reduced nicotinamide-adenine dinucleotide disodium salt, Reduced nicotinamide-adenine dinucleotide (NADH) disodium salt, β-DPNH disodium salt, β-NADH disodium salt, β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
IUPAC-namn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-NADH Disodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Formel vikt 709.0887