Läs mer
beta-NADP monosodium salt, Thermo Scientific™
Produktkod. 15805198 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15805198 100 g Plastic bottle 100g
1 options
Produktkod. 15805198 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J22653.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-NADP monosodium salt
CAS 1184-16-3
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Molekylformel C21H27N7NaO17P3
MDL-nummer MFCD00036973
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
InChI-nyckel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
LEDER [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodium
Molekylvikt (g/mol) 765.39
PubChem CID 131845262
Formel vikt 837.45
Förpackning Plastic bottle