Läs mer
Beta-NADPH Tetrasodium Salthydrat, TRC
Produktkod. 30136660
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136660 500 mg
30132502 1 g
17958224 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN201500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-NADPH Tetrasodium Salt Hydrate
CAS 2412169-80-1
Molekylformel C21 H26 N7 O17 P3 . 4 Na . x H2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym 2'-(Dihydrogen Phosphate) 5'-(Trihydrogen Pyrophosphate)adenosine 5'5'-Ester 1,4-Dihydro-1-β-D-ribofuranosylnicotinamide Tetrasodium Salt Hydrate, β-NADPH, 2′-NADPH Hydrate, Coenzyme II Reduced Tetrasodium Salt Hydrate, Triphosphopyridine Nucleotide Reduced Tetrasodium Salt Hydrate, Dihydronicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Tetrasodium Salt Hydrate
InChI formel InChI=1S/C21H30N7O17P3.4Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;;/m1...../s1
LEDER O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC-namn tetranatrium;[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-[[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxi-tetrahydrofuran-2-yl]metoxi-oxido-fosforyl]oxy-oxido-fosforyl]oxymetyl]-4-hydroxi-tetrahydrofuran-3-yl] fosfat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 851.36
Formel vikt 851.0294