Läs mer
Beta-Naphthalenesulfonyl-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Naphthalenesulfonyl-D-valine |
| CAS | 182227-17-4 |
| Molekylformel | C15H17N4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(2-Naphthalenylsulfonyl)-D-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO4S/c1-10(2)14(15(17)18)16-21(19,20)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-10,14,16H,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-methyl-2-(naphthalen-2-ylsulfonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.36 |
| Formel vikt | 307.0878 |