Läs mer
beta-naftalenlavon, 99+%
Produktkod. 10497320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497320 5 g Glasflaska 5g
10561371 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128170050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6051-87-2
Molekylformel C19H12O2
Molekylvikt (g/mol) 272.29
MDL-nummer MFCD00004986
InChI-nyckel OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
IUPAC-namn 3-fenylbenso[f]kromen-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Naphthoflavone
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162,0 °C till 164,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, I, 216
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i etanol, kloroform, löslig i svavelsyra
Formel vikt 272.29
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.