Läs mer
Beta-naftalenlavon, TRC
Produktkod. 30480115
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30480115 100 mg
1 options
Produktkod. 30480115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN369015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Naphthoflavone
CAS 6051-87-2
Molekylformel C19 H12 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone
InChI formel InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
LEDER O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
IUPAC-namn 3-fenylbenzo[f]chromen-1-one
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Formel vikt 272.0837