Läs mer
Beta-Naphthyl Beta-D-Glucopyranoside Tetraacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside Tetraacetate |
| CAS | 14581-89-6 |
| Molekylformel | C24 H26 O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O10/c1-13(25)29-12-20-21(30-14(2)26)22(31-15(3)27)23(32-16(4)28)24(34-20)33-19-10-9-17-7-5-6-8-18(17)11-19/h5-11,20-24H,12H2,1-4H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-naphthalen-2-yloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.46 |
| Formel vikt | 474.1526 |