Läs mer
beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthyl-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 6044-30-0 |
| Molekylformel | C16 H18 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Naphthol glucoside, β-Naphthol glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-naphthyloxy)tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vikt | 306.1103 |