Läs mer
Beta-Naphthylcarbinol, TRC
Produktkod. 30474624
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474624 10 g
30472676 25 g
30480384 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN34564510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-38-7
Molekylformel C11H10O
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Synonym 2-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthylcarbinol, 2-Naphthylmethanol, 2-Naphthylmethyl Alcohol, NSC 408615, Naphthalen-2-ylmethanol, beta-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthalenemethanol
IUPAC-namn naphthalen-2-ylmethanol
LEDER OCc1ccc2ccccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Naphthylcarbinol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
Formel vikt 158.0732