missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ beta-NGF Antibody (fulranumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™

Produktkod. 30046712 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
100 μg
50 μg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30046712 50 μg
30045136 1 mg
30048583 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30046712 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP32809450ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

beta-NGF Monoclonal antibody specifically detects beta-NGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen beta-NGF
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona fulranumab
Konjugera Unconjugated
Formulering Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Genaccessionsnr. P01138
Gene Alias Beta nerve growth factor precursor, beta-nerve growth factor, Beta-NGF, HSAN5, MGC161426, nerve growth factor (beta polypeptide), nerve growth factor, beta subunit, NGFBMGC161428
Värd art Human
Immunogen NGF/ bNGF
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4803
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotyp IgG2
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.