Läs mer
beta-Nikotinamidadenin-dinukleotid, 97 %
Produktkod. 15434739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434739 5 g 5g
15424739 1 g 1g
15444739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62337.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2603.93 SEK
    2337.65 SEK / 5g
    Save 266.28 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663,43 g/mol
NAD+, Free Acid är en viktig elektronacceptormolekyl i biologiska oxidationsreaktioner. Det används också som en katalysatormellanprodukt och flera enzymer i ett flerstegssystem, känt som enzymcykling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
NAD+, Free Acid är en viktig elektronacceptormolekyl i biologiska oxidationsreaktioner. Det används också som en katalysatormellanprodukt och flera enzymer i ett flerstegssystem, känt som enzymcykling.
Löslighet Lösligt i vatten vid 50 mg/
ml
. Notera
b-NAD är mycket hygroskopiskt och bör förvaras uttorkat. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-84-9
Molekylformel C21H27N7O14P2
Molekylvikt (g/mol) 663.43
MDL-nummer MFCD00150377
InChI-nyckel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxi-oxolan-2-dioximetyl]
LEDER NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3584133
Merck Index 14,6344
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 50 mg/ml
Formel vikt 663.43
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.