Läs mer
beta-nikotinamid adenindinukleotid, dinatriumsalt, hydrat, 95+%, reducerad form, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10184630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184630 250 mg Glasflaska 250mg
10711911 1 g Glasflaska 1g
10207713 5 g Glasflaska 5g
10034203 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10184630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271102500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1949720-50-6
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvikt (g/mol) 709.41
MDL-nummer MFCD00036200
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-fosylmetylväte]-3,4-2-hydroxi-hydroxiolanyl-hydroxiolyl; väte;natrium
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Namnnotering Reduced Form
Abs. 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140.0°C to 142.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 709.4
Procent renhet 95+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.