Läs mer
beta-nikotinamid adenindinukleotidfosfatdinatriumsalt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042445
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480247 250 mg 250mg
15470247 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62556.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP) och NADPH bildar ett redoxpar. NADP/NADPH är ett koenzym som stödjer redoxreaktioner via transport av elektroner i ett stort antal tillämpningar, särskilt anaeroba reaktioner som lipid- och nukleinsyrasyntes. NADP/NADPH är ett koenzympar i olika cytokrom P450-system och oxidas/reduktas-reaktionssystem, såsom tioredoxinreduktas/tioredoxinsystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP) och NADPH bildar ett redoxpar. NADP/NADPH är ett koenzym som stödjer redoxreaktioner via transport av elektroner i ett stort antal tillämpningar, särskilt anaeroba reaktioner som lipid- och nukleinsyrasyntes. NADP/NADPH är ett koenzympar i olika cytokrom P450-system och oxidas/reduktas-reaktionssystem, såsom tioredoxinreduktas/tioredoxinsystemet.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), 0,001 % vattenhaltig buffert, pH 7,0, metanol och etanol (mindre löslig). Olösligt i eter och etylacetat.
Anmärkningar
Skydda från ljus och fukt. Förvara svalt och torrt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24292-60-2
Molekylformel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvikt (g/mol) 787.37
MDL-nummer MFCD00065390
InChI-nyckel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxi-4-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-l-ium-1-yl)-hydroxi-4-yl)-oxolan-yl)-3, fosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml),0.001% aqueous buffer,pH 7.0,methanol,and ethanol (less soluble). Insoluble in ether,and ethyl acetate.
Formel vikt 787.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.