Läs mer
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt, ca 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11455907
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455907 0.5 g 0.5g
11445907 0.1 g 0.1g
11435907 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24450.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68141-45-7
Molekylformel C21H27KN7O17P3
Molekylvikt (g/mol) 781.50
MDL-nummer MFCD00148915
InChI-nyckel JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp monopotassium salt
PubChem CID 131675654
IUPAC-namn potassium;1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboximidate
LEDER [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 781.5
Procent renhet ∼90%