Läs mer
beta-Nikotinamidadenindinukleotidfosfatmononatriumsalt
Produktkod. 11339608
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339608 250 mg 250mg
11349608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044126.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.36 SEK
    1668.65 SEK / 250mg
    Save 189.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765,39 g/mol
β-Nikotinamidadenindinukleotidfosfatmononatriumsalt fungerar som en elektronacceptor som används av celler. Det är också användbart in vitro för att studera NADP. Dessutom används den i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Kombinationen av NADP+/NADPH används i en mängd olika antioxidationsmekanismer, som skyddar mot ackumulering av reaktiva oxidationsämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-16-3
Molekylformel C21H27N7NaO17P3
Molekylvikt (g/mol) 765.39
MDL-nummer MFCD00036973
InChI-nyckel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxi-4-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-l-ium-1-yl)-hydroxi-4-yl)-oxolan-yl)-3, fosfat;natrium
LEDER [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4779954
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 765.4
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.