Läs mer
beta-Nikotinamidadeniendonukleotidfosfat, reducerat tetranatriumsalt, 95 %
Produktkod. 15445795
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445795 100 mg 100mg
15455795 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62089.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2559.42 SEK
    2297.65 SEK / 100mg
    Save 261.77 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833,35 g/mol
NADPH tetranatriumsalt används som en allestädes närvarande kofaktor och biologiskt reduktionsmedel. β-NADPH är ett koenzym som finns i alla levande celler och är involverat i redoxreaktioner som transporterar elektroner från en reaktion till en annan. Det används som en elektrondonator, kofaktor för många redoxenzymer inklusive kväveoxidsyntetas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
NADPH tetranatriumsalt används som en allestädes närvarande kofaktor och biologiskt reduktionsmedel. β-NADPH är ett koenzym som finns i alla levande celler och är involverat i redoxreaktioner som transporterar elektroner från en reaktion till en annan. Det används som en elektrondonator, kofaktor för många redoxenzymer inklusive kväveoxidsyntetas.
Löslighet Lösligt i vatten
(50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2646-71-1
Molekylformel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvikt (g/mol) 833.35
MDL-nummer MFCD10567216
InChI-nyckel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxi-4-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-hydroxi-4-yl)-oxolan-yl)-3, fosfat;molekylärt väte;natrium
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 833.35
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.