Läs mer
Beta - Nikotinamid Adenin Dinukleotidfosfatreducerat tetranatriumsalt 98 % MP Biomedicals
Produktkod. 11358779 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358779 100 mg 100mg
11338779 25 mg 25mg
11348779 50 mg 50mg
11368779 250 mg 250mg
11378779 500 mg 500mg
11388779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11358779 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    4112.88 SEK / 100mg
    Save 207.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 2646-71-1
Molekylformel C21H26N7Na4O17P3
Molekylvikt (g/mol) 833.35
MDL-nummer MFCD10567216
InChI-nyckel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Namnnotering Reduced Tetrasodium Salt
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 mg
LEDER NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxi-4-fosfonoxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-hydroxi-4-yl)-oxolan-yl)-3, fosfat;molekylärt väte;natrium
Formel vikt 833.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver