Läs mer
beta-nikotinamidadenin-dinukleotidreducerat dinatriumsalt, 97 %
Produktkod. 15470197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
15470197 5 g 5g
15460197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15470197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61638.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3694.47 SEK
    3316.65 SEK / 5g
    Save 377.82 SEK
    10% Av
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 606-68-8 | C21H27N7Na2O14P2 | 709,41 g/mol
β-Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Löslighet Det är lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Förvara med torkmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -°20 C Ljuskänslig. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-68-8
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvikt (g/mol) 709.41
MDL-nummer MFCD00036200
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-fosylmetylväte]-3,4-2-hydroxi-hydroxiolanyl-hydroxiolyl; väte;natrium
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 5230241
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 709.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.