Läs mer
Beta-Nikotinamid Adenin Dinukleotid reducerat dinatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11490222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
500mg
50mg
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490222 500 mg 500mg
11460222 50 mg 50mg
11470222 100 mg 100mg
11480222 250 mg 250mg
11400232 1 g 1g
11410232 5 g 5g
11328789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11490222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216005090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1705.91 SEK / 500mg
    Save 89.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 606-68-8
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvikt (g/mol) 709.41
MDL-nummer MFCD00036200
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC-namn dinatrium-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroximetyl]oxolan-2-yl)-3,4-yl) fosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Reduced Disodium Salt
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 709.4