Läs mer
Beta-Nikotinamid Adenin Dinukleotid reducerat dinatriumsalt MP Biomedicals
Produktkod. 11318789 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318789 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11318789 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11090.00 SEK
    10562.63 SEK / 5g
    Save 527.37 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Reduced Disodium Salt
CAS 606-68-8
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
MDL-nummer MFCD00036200
Kvantitet 5 g
Synonym beta-nadh disodium salt
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn dinatrium-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroximetyl]oxolan-2-yl)-3,4-yl) fosfonato}oxi)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 709.41
PubChem CID 131673989
Formel vikt 709.4