Läs mer
Beta-Nikotinamidadenindinukleotid reducerad dinatriumsalttrihydrat, 98 %
Produktkod. 15480187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480187 1 g 1g
15490187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61461.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.17 SEK
    1418.65 SEK / 1g
    Save 161.52 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497934-76-6 | C21H27N7Na2O14P2 3H20 | 709,41 g/mol
β-Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Löslighet Det är lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Förvara med torkmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -°20 C Ljuskänslig. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497934-76-6
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvikt (g/mol) 709.41
MDL-nummer MFCD00036200
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym nadh disodium salt trihydrate, beta-nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate
PubChem CID 101609545
IUPAC-namn dinatrium-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroximetyl]oxolan-2-yl)-3,4-yl) fosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 763,46 (709,41 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.