missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Nikotinamidadenindinukleotid reducerad dinatriumsalttrihydrat, 98 %

Produktkod. p-7042138
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480187 1 g 1g
15490187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15480187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61461.03
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 497934-76-6 | C21H27N7Na2O14P2 3H20 | 709,41 g/mol

β-Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Ansökningar
β -Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) ochβ -Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.

Löslighet Det är lösligt i
vatten.

Anmärkningar
Förvara med torkmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -°20 C Ljuskänslig. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 497934-76-6
Molekylformel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvikt (g/mol) 709.41
MDL-nummer MFCD00036200
InChI-nyckel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym nadh disodium salt trihydrate, beta-nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate
PubChem CID 101609545
IUPAC-namn dinatrium-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroximetyl]oxolan-2-yl)-3,4-yl) fosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 763.46 (709.41 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.