Läs mer
Beta-nikotinamidmononukleotid, TRC
Produktkod. 17993185
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993185 100 mg
17974745 10 mg
17942685 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN407765100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1094-61-7
Molekylformel C11 H15 N2 O8 P
Molekylvikt (g/mol) 334.22
Synonym Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, inner salt, 3-Carbamoyl-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, 5'-phosphate, inner salt (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, hydroxide, inner salt, Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, hydroxide, 5'-(dihydrogen phosphate), inner salt (8CI), NMN, NMN (mononucleotide), Nicotinamide mononucleotide, Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate, Nicotinamide ribonucleotide, Nicotinamide ribotide, β-D-NMN, β-NMN, β-Nicotinamide mononucleotide
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-karbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylvätefosfat
LEDER NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinamide mononucleotide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1
Formel vikt 334.0566
Procent renhet >95%