Läs mer
beta-Nicotyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Nicotyrine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 158.0844 |
| Procent renhet | >95% |