Läs mer
beta-Nornicotyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H |
| Formel vikt | 144.0687 |
| Procent renhet | >95% |