missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta-Ocimene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Ocimene |
| CAS | 13877-91-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | beta-Ocimene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(=CCC=C(C)C=C)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?