Läs mer
Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile |
| CAS | 62455-70-3 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Cyclohexylcarbonyl)acetonitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2 |
| LEDER | O=C(CC#N)C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 3-cyclohexyl-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |