Läs mer
Beta-Phellandrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Phellandrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8,10H,3,5,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 136.1252 |
| Procent renhet | >95% |