Läs mer
Beta-Phenyllongifolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Phenyllongifolol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O/c1-20(2)12-7-13-21(3)16-11-10-15(17(16)20)18(21)19(22)14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-19,22H,7,10-13H2,1-3H3/t15-,16?,17?,18+,19-,21?/m1/s1 |
| Formel vikt | 298.2297 |
| Procent renhet | >95% |