Läs mer
Beta-pinen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309488
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309488 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30309488 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010045IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Pinene
CAS 127-91-3
Analyt- eller komponentnamn beta-Pinene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
LEDER CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC-namn 6,6-dimetyl-4-metylidenebicyklo[3.1.1]heptan
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 136.1252 g/mol