Läs mer
beta-propiolakton, 97 %
Produktkod. 11450797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450797 5 g 5g
11440797 1 g 1g
11460797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23197.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2131.80 SEK
    1728.65 SEK / 5g
    Save 403.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Beta-propiolakton används i stor utsträckning som ett steriliserande och spordödande medel, som används för att sterilisera blodplasma, vacciner, vävnadstransplantat, kirurgiska instrument och enzymer. Den finner en tillämpning vid tillverkning av akrylsyra och dess estrar. Det används som en mellanprodukt i syntesen av syntetiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Beta-propiolakton används ofta som ett steriliserings- och spordödande medel, som används för att sterilisera blodplasma, vacciner, vävnadstransplantat, kirurgiska instrument och enzymer. Den finner en tillämpning vid tillverkning av akrylsyra och dess estrar. Det används som en mellanprodukt i syntesen av syntetiska föreningar.
Löslighet Blandbar med vatten
och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Brandfarligt material. Bör förvaras i ett separat säkerhetsförvaringsskåp eller rum. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-57-8
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00005169
InChI-nyckel VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC-namn oxetan-2-on
LEDER O=C1CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Propiolactone
Smältpunkt -34 °C
Densitet 1.146
Kokpunkt 161 °C till 163 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Analysprocentintervall 0.97
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 5 g
UN-nummer 3382
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7820
Löslighetsinformation Blandas med vatten och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 72.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • beta-Propiolactone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.